Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
25505.366EA 1420 DKK
25505.366 25505.468
Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Kogepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –126 °C
Massefylde: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN nummer: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm