Methylcyclohexan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9155 8.06147.6010
8.06147.0100EA 295 DKK
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9155 8.06147.6010
Methylcyclohexan til syntese, Sigma-Aldrich®
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Kogepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –126 °C
Massefylde: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN nummer: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -126 °C
Molar Mass 98.19 g/mol
Boiling Point 100.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.7 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hill Formula C7H14
Chemical Formula C6H11CH3