Methylencyclohexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
325510010 325510050
ACRO325510010EA 411 DKK
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylencyclohexan 98%
Methylencyclohexan
Formel: C₇H₁₂
Kogepunkt: 102…103 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –126 °C
Massefylde: 0,8 g/cm³
Flammepunkt: –006 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001661
CAS-nummer: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %