Methylcyclohexan 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
126580010
126580025
126580050
126580100
ACRO126580010EA
358
DKK
ACRO126580010
ACRO126580025
ACRO126580050
ACRO126580100
Methylcyclohexan 99%, extra_pure
Methylcyclohexane
Formel:
C₆H₁₁CH₃ Molekylvægt: 98.19 g/mol Kogepunkt: 101 Smeltepunkt: –126.3 °C Massefylde: 0.77 g/cm³ Flammepunkt: –3 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS-nummer: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN nummer: 2296 ADR: 3 II Merck Index: 13,06074 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |