(Chlormethyl)cyclopropan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 5911-08-0
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Recognizable
Melting Point: -91°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 635697
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001307
Formel:
C₄H₇Cl Kogepunkt: 87…89 °C Smeltepunkt: –91 °C Massefylde: 0,980 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001307 CAS-nummer: 5911-08-0 EINECS: 227-632-1 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |