1-Methylcyclohexancarboxylsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21713.06 B21713.14 B21713.18
B21713.06EA 597 DKK
B21713.06 B21713.14 B21713.18
1-Methylcyclohexancarboxylsyre ≥99%
1-Methylcyclohexancarboxylsyre
Purity: 99% CAS No.: 1123-25-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1859220 MDL No.: MFCD00001463
Formel: C₈H₁₄O₂
Kogepunkt: 236 °C
Smeltepunkt: 36…39 °C
Massefylde: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001463
CAS-nummer: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3