3-Methyl-1,2-cyclohexandion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22623.06 B22623.14
B22623.06EA 786 DKK
B22623.06 B22623.14
3-Methyl-1,2-cyclohexandion ≥98%
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 3008-43-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 69-72°/1mm MDL No.: MFCD00209518
Formel: C₇H₁₀O₂
Kogepunkt: 69…72 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 57…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209518
CAS-nummer: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2