2-Methyl-1,3-cyclohexandion 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 936 DKK
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexandion 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₇H₁₀O₂
Kogepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >204 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001587
CAS-nummer: 1193-55-1
EINECS: 212-153-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %