4-tert-Pentylcyclohexanon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
A12832.18 A12832.30
A12832.18EA 831 DKK
A12832.18 A12832.30
4-tert-Pentylcyclohexanon ≥97%
4-tert-Pentylcyclohexanon
Purity: 97% CAS No.: 16587-71-6 Molecular Formula: C11H20O Formula Weight: 168.28 Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 124-125°/16mm MDL No.: MFCD00013798
Formel: C₁₁H₂₀O
Molekylvægt: 168.28 g/mol
Kogepunkt: 124…125 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 96
Massefylde: 0.92
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013798
CAS-nummer: 16587-71-6
EINECS: 240-642-0