Brommethyl-cyclopropan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 7051-34-5
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 605296
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001306
Formel:
C₄H₇Br Kogepunkt: 111…112 °C Massefylde: 1,410 Flammepunkt: 41 °C (105 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001306 CAS-nummer: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |