Brommethyl-cyclopropan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
221810010
221810050
221810250
ACRO221810010EA
740
DKK
ACRO221810010
ACRO221810050
ACRO221810250
Brommethyl-cyclopropan 96%
Brommethyl-cyclopropan
Formel:
C₄H₇Br Molekylvægt: 135 g/mol Kogepunkt: 101…108 °C (760 mmHg) Massefylde: 1.38 g/cm³ Flammepunkt: 41 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001306 CAS-nummer: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20°C) 1.385 to 1.415 |