Brommethyl-cyclohexan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
111350050 111350250 111351000
ACRO111350050EA 239 DKK
ACRO111350050 ACRO111350250 ACRO111351000
Brommethyl-cyclohexan 96%
Brommethyl-cyclohexan
Formel: C₇H₁₃Br
Molekylvægt: 177.08 g/mol
Kogepunkt: 76…77 °C (26 mmHg)
Massefylde: 1.28 g/cm³
Flammepunkt: 57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001509
CAS-nummer: 2550-36-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %