Cyclopentan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Pentamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
29680-10ML
29680-5ML
29680-10MLEA
170
DKK
29680-10ML
29680-5ML
Cyclopentan, Supelco®
Cyclopentane
Formel:
C₅H₁₀ Molekylvægt: 70.13 g/mol Kogepunkt: 49 Smeltepunkt: –93.3 °C Massefylde: 0.746 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –41 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001356 CAS-nummer: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN nummer: 1146 ADR: 3 II Merck Index: 13,02769 |