Cyclohexan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 318 DKK
28920-10ML 28920-5ML
Cyclohexan, Supelco®
Cyclohexane
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN nummer: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM