Cyclohexan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83658.320EA
1090
DKK
83658.320
83658.290
83658.400
Cyclohexan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Cyclohexane
Formel:
C₆H₁₂ Molekylvægt: 84.16 g/mol Kogepunkt: 81 Smeltepunkt: 7 Massefylde: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –18 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN nummer: 1145 ADR: 3 II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |