Brij® 35
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Brij® L23
15230.01
15230.02
SERA15230.01EA
156.63
DKK
SERA15230.01
SERA15230.02
Brij® 35
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molekylvægt: 1199.56 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00080891 CAS-nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |