Kaliumhydrogenphthalat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P750.1
P750.2
ROTHP750.1EA
813.16
DKK
ROTHP750.1
ROTHP750.2
Kaliumhydrogenphthalat
Kaliumhydrogenphthalat
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Smeltepunkt: 295…300 °C Massefylde: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013070 CAS-nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |