Natriumsaccharinat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt
9259.1
9259.2
ROTH9259.1EA
0
DKK
ROTH9259.1
ROTH9259.2
Natriumsaccharinat
Natriumsaccharinat
Formel:
C₇H₅NNaO₃S Molekylvægt: 206.18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013092 CAS-nummer: 128-44-9 EINECS: 204-886-1 |