Terpineol, mix af isomere
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8672.1 8672.2
ROTH8672.1EA 0 DKK
ROTH8672.1 ROTH8672.2
Terpineol, mix af isomere
Terpineol, mix af isomere
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00166983
CAS-nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1