TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
6982.1 6982.2 6982.3 6982.4
ROTH6982.1EA 0 DKK
ROTH6982.1 ROTH6982.2 ROTH6982.3 ROTH6982.4
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre)
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1