TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)ethanesulphonate, TES sodium salt
6976.1 6976.2
ROTH6976.1EA 0 DKK
ROTH6976.1 ROTH6976.2
TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
TES natriumsalt (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Formel: C₆H₁₄NNaO₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065482
CAS-nummer: 70331-82-7