TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
3583.1 3583.2
ROTH3583.1EA 0 DKK
ROTH3583.1 ROTH3583.2
TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt)
TAPS natriumsalt (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propan-1-sulfonsyre natriumsalt)
Formel: C₇H₁₆NNaO₆S
Molekylvægt: 265.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069903
CAS-nummer: 91000-53-2