Terpineol, mix af isomere, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14759.1000 8.14759.2500
8.14759.1000EA 601 DKK
8.14759.1000 8.14759.2500
Terpineol, mix af isomere, Sigma-Aldrich®
Terpineol, mix af isomere
Formel: C₁₀H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00166983
CAS-nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 214 - 217 °C
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C)