2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14553.0100
8.14553.0250
8.14553.0100EA
519
DKK
8.14553.0100
8.14553.0250
2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid
Formel:
C₈H₁₉Cl₂N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012496 CAS-nummer: 4261-68-1 EINECS: 224-238-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,I |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 130 - 133 °C |
Molar Mass | 200.15 g/mol |
pH | 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |