2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 519 DKK
8.14553.0100 8.14553.0250
2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethyldiisopropylammoniumchlorid
Formel: C₈H₁₉Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012496
CAS-nummer: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials