Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07468.0050 8.07468.0250
8.07468.0050EA 725 DKK
8.07468.0050 8.07468.0250
Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Nicotinaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006382
CAS-nummer: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Molar Mass 107.11 g/mol
Boiling Point 202 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.5493 (20 °C, 589 nm)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (111 g/l, H2O, 20 °C)