Saltsyre 2 mol/l (2 N), SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 1050 DKK
4.80934.1000 4.80934.9025
Saltsyre 2 mol/l (2 N), SAFC®
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 II