TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre), Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 2970 DKK
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre), Millipore®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethan-1-sulfonsyre)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molekylvægt: 229.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3