Brij® 35 30% i vandigopløsning, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01894.0100 1.01894.1000
1.01894.0100EA 317 DKK
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% i vandigopløsning, Millipore®
Brij® 35
Formel: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MDL Number: MFCD00080891
CAS-nummer: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6