Cyclohexan, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02822.0500 1.02822.2500
1.02822.0500EA 693 DKK
1.02822.0500 1.02822.2500
Cyclohexan, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Cyclohexane
Formel: C₆H₁₂
Kogepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN nummer: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 55 mg/L (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3%(V)
Density 0.78 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity Kinematic 1.26 mm²/s (20 °C)
Evaporation Number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid