Brij® 58
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
786-522 786-352
786-522EA 2720 DKK
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Formel: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Molekylvægt: 1123.51 g/mol
MDL Number: MFCD00080892
CAS-nummer: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1