Methyl3-methylcrotonat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
L19731.09
L19731.18
L19731.09EA
842
DKK
L19731.09
L19731.18
Methyl3-methylcrotonat ≥98%
Methyl3-methylcrotonat
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molekylvægt: 114.14 g/mol Kogepunkt: 134…139 °C Smeltepunkt: –41 °C Massefylde: 0.936 Flammepunkt: 33 °C (91 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043940 CAS-nummer: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN nummer: 3272 ADR: 3 III |