Lanthan(III)trifluormethansulphonat, vandfri 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19657.06 L19657.14
L19657.06EA 578 DKK
L19657.06 L19657.14
Lanthan(III)trifluormethansulphonat, vandfri 99%
Lanthan(III)trifluormethansulphonat
Formel: C₃F₉LaO₉S₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077560
CAS-nummer: 52093-26-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III