1-Allylpiperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19391.06
L19391.14
L19391.06EA
1030
DKK
L19391.06
L19391.14
1-Allylpiperazin ≥98%
1-Allylpiperazin
Purity: 98+%
CAS No.: 13961-36-9
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 180-182°
Beilstein Reference: 507447
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00167970
Formel:
C₇H₁₄N₂ Kogepunkt: 180…182 °C Massefylde: 0,902 Flammepunkt: 51 °C (123 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00167970 CAS-nummer: 13961-36-9 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |