cis-2,6-Dimethylpiperazin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L15684.06
L15684.14
L15684.06EA
718
DKK
L15684.06
L15684.14
cis-2,6-Dimethylpiperazin ≥99%
cis-2,6-Dimethylpiperazin
Purity: 99+%
CAS No.: 21655-48-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 45°(113°F)
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 79881
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD07772435
Formel:
C₆H₁₄N₂ Kogepunkt: 162 °C Smeltepunkt: 108…111 °C Flammepunkt: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD07772435 CAS-nummer: 21655-48-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III |