1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 835 DKK
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Formel: C₇H₁₇N₃
Molekylvægt: 143.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701701
CAS-nummer: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8 III