4-Fluor-2-nitrobenzonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32610.03 H32610.09
H32610.03EA 1320 DKK
H32610.03 H32610.09
4-Fluor-2-nitrobenzonitril ≥97%
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 80517-21-1 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 69-73° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277447
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molekylvægt: 166.11 g/mol
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277447
CAS-nummer: 80517-21-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III