4-(BOC-amino)pyridin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H30820.06
H30820.14
H30820.06EA
438
DKK
H30820.06
H30820.14
4-(BOC-amino)pyridin 95%
4-(BOC-amino)pyridin
Purity: 95%
CAS No.: 98400-69-2
Molecular Formula: C10H14N2O2
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 147-150°
MDL No.: MFCD02179232
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Smeltepunkt: 147…150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179232 CAS-nummer: 98400-69-2 |