2-Brom-6-methoxypyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H30593.06
H30593.14
H30593.06EA
610
DKK
H30593.06
H30593.14
2-Brom-6-methoxypyridin ≥97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Formel:
C₆H₆BrNO Kogepunkt: 206 °C Massefylde: 1,530 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00088345 CAS-nummer: 40473-07-2 |