1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
H26684.03 H26684.06
H26684.03EA 1840 DKK
H26684.03 H26684.06
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin ≥97%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
Purity: 97% CAS No.: 16153-81-4 Molecular Formula: C11H17N3 Formula Weight: 191.27 Melting Point: 89-94° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00172703
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Molekylvægt: 191.28 g/mol
Smeltepunkt: 89…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172703
CAS-nummer: 16153-81-4
EINECS: None
UN nummer: 3263
ADR: 8 III