Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25309.14
B25309.22
B25309.14EA
964
DKK
B25309.14
B25309.22
Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat ≥98%
Methyl2-Brom-5-chlorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 27007-53-0
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 37-40°
MDL No.: MFCD00144763
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Smeltepunkt: 37…40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144763 CAS-nummer: 27007-53-0 |