2-Aminoterephthalicsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24441.06
B24441.14
B24441.22
B24441.06EA
406
DKK
B24441.06
B24441.14
B24441.22
2-Aminoterephthalicsyre 99%
2-Aminoterephthalicsyre
Purity: 99%
CAS No.: 10312-55-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₈H₇NO₄ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134536 CAS-nummer: 10312-55-7 |