3-Methylphthalicanhydrid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
B22864.06 B22864.14
B22864.06EA 1500 DKK
B22864.06 B22864.14
3-Methylphthalicanhydrid 96%
3-Methylphthalicanhydrid
Purity: 96% CAS No.: 4792-30-7 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00047316
Formel: C₉H₆O₃
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047316
CAS-nummer: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0