Rubidiumtetrafluorborat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 988 DKK
B20817.06 B20817.14
Rubidiumtetrafluorborat ≥98%
Rubidiumtetrafluorborat
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Formel: BF₄Rb
Molekylvægt: 172.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083071
CAS-nummer: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4