Menthone (mix af isomere) ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
A17665.0B A17665.18 A17665.30
A17665.0BEA 4720 DKK
A17665.0B A17665.18 A17665.30
Menthone (mix af isomere) ≥98%
Menthone (mix af isomere)
Purity: 98% CAS No.: 10458-14-7 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 72°(162°F) Boiling Point: ca 207° MDL No.: MFCD00062998
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: ∼207 °C
Massefylde: 0.894
Flammepunkt: 72 °C (162 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062998
CAS-nummer: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9