2-Chlorethyldiethylammoniumchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
A15107.22EA
303
DKK
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
2-Chlorethyldiethylammoniumchlorid ≥98%
2-Chlorethyldiethylammoniumchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 869-24-9
Molecular Formula: C6H15ClN.HCl
Formula Weight: 172.10
pH: 5
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 3591991
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012519
Formel:
C₆H₁₅Cl₂N Smeltepunkt: 206…210 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012519 CAS-nummer: 869-24-9 EINECS: 212-786-4 UN nummer: 2928 ADR: 6.1,II |