2-Bromterephthalicsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14393.06
A14393.14
A14393.22
A14393.06EA
753
DKK
A14393.06
A14393.14
A14393.22
2-Bromterephthalicsyre ≥97%
2-Bromterephthalicsyre
Purity: 97%
CAS No.: 586-35-6
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 297-300°
Beilstein Reference: 2616163
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002403
Formel:
C₈H₅BrO₄ Smeltepunkt: 297…300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002403 CAS-nummer: 586-35-6 EINECS: 209-572-8 ADR: 6.1,III |