Methyl3-(trifluormethyl)benzoat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
406
DKK
A14316.06
A14316.14
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat ≥97%
Methyl3-(trifluormethyl)benzoat
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekylvægt: 204.15 g/mol Kogepunkt: 80…82 °C (15 mmHg) Massefylde: 1.295 Flammepunkt: 84 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043543 CAS-nummer: 2557-13-3 |