Methyl2-furoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
A14009.14
A14009.22
A14009.36
A14009.14EA
372
DKK
A14009.14
A14009.22
A14009.36
Methyl2-furoat ≥98%
Methyl2-furoat
Purity: 98+%
CAS No.: 611-13-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 111110
Merck Reference: 14,4307
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003236
Formel:
C₆H₆O₃ Molekylvægt: 126.11 g/mol Kogepunkt: 180…181 °C Massefylde: 1.179 Flammepunkt: 73 °C (163 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003236 CAS-nummer: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |