4-Picolylchlorid, HCl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12859.06
A12859.14
A12859.22
A12859.06EA
406
DKK
A12859.06
A12859.14
A12859.22
4-Picolylchlorid, HCl ≥98%
4-Picolylchlorid, HCl
Purity: 98%
CAS No.: 1822-51-1
Molecular Formula: C6H62N.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 3689154
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012826
Formel:
C₆H₇Cl₂N Smeltepunkt: 166…171 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012826 CAS-nummer: 1822-51-1 EINECS: 217-350-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |