2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
A11863.14 A11863.22 A11863.36
A11863.14EA 707 DKK
A11863.14 A11863.22 A11863.36
2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat ≥97%
2-Chlorethyl toluen-4-sulfonat
Purity: 97% CAS No.: 80-41-1 Molecular Formula: C9H11ClO3S Formula Weight: 234.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 158-159°/0.5mm Beilstein Reference: 1968816 MDL No.: MFCD00000970
Formel: C₉H₁₁ClO₃S
Molekylvægt: 234.7 g/mol
Kogepunkt: 158…159 °C (0.5 mmHg)
Massefylde: 1.294
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00000970
CAS-nummer: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III